Learn More
Acide 1,2,4,5-benzènetétracarboxylique, TRC
Code produit 30344624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344624 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344624 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1303802.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic Acid
CAS 89-05-4
Formule moléculaire C10H6O8
Quantité 2.5 g
Synonyme 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid (8CI, 9CI, ACI), 1,2,4,5-Tetracarboxybenzene, NSC 6369, Pyromellitic acid
Formule InChI InChI=1S/C10H6O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
SMILES OC(=O)c1cc(C(=O)O)c(cc1C(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide benzène-1,2,4,5-tétracarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 254.15
Poids de la formule 254.0063