Learn More
Anhydride de 1,2,4,5-benzènetracarboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10376260 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10376260 100 g Flacon en plastique 100g
10579630 500 g Flacon en plastique 500g
11925051 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10376260 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105321000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 89-32-7 | C10H2O6 | 218.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-32-7
Formule moléculaire C10H2O6
Poids moléculaire (g/mol) 218.12
Numéro MDL MFCD00005005
Clé InChI ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyromellitic dianhydride, pyromellitic anhydride, pyromellitic acid anhydride, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic anhydride, pyromellitic acid dianhydride, 1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, pmda, benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetraone, unii-2z22t30qzq, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic dianhydride
CID PubChem 6966
Nom IUPAC 5,11-dioxatricyclo[7.3.0.0³,⁷]dodeca-1,3(7),8-triene-4,6,10,12-tetrone
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=C12)C(=O)OC3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 283°C to 287°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 397°C to 400°C
Point d’éclair 380°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 19,196
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone
Poids de la formule 218.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre fine