Learn More
1,2,4,5-Tetrabromobenzène, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393127 10 g 10g
11303137 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13539.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 636-28-2 | C6H2Br4 | 393.70 g/mol
1,2,4,5-Tetrabromobenzene is used in the synthesis of diethynyltriptycene-linked dipyridyl ligands, in the generation of dibenzyne. It is also used to produce 6,7-dibromo-1,4-epoxy-1,4-dihydronaphthalene at temperature of -23°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2,4,5-tetrabromobenzène est utilisé dans la synthèse de ligands dipyridyles liés au diéthynyltriptycène dans la génération de dibenzyne. Il est également utilisé pour produire du 6,7-dibromo-1,4-époxy-1,4-dihydronaphtalène à température de -23°C.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 636-28-2
Formule moléculaire C6H2Br4
Poids moléculaire (g/mol) 393.70
Numéro MDL MFCD00000063
Clé InChI QCKHVNQHBOGZER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1,2,4,5-tetrabromo, 2,3,5,6-tetrabromobenzene, unii-m25dk66lcz, m25dk66lcz, pubchem4448, 1,4,5-tetrabromobenzene, 2,5,6-tetrabromobenzene, acmc-1b6z1, benzene,2,4,5-tetrabromo, benzene,1,2,4,5-tetrabromo
CID PubChem 12486
Nom IUPAC 1,2,4,5-tétrabromobenzène
SMILES BrC1=CC(Br)=C(Br)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Point de fusion 175°C to 180°C
Quantité 10 g
Beilstein 1365830
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 393.7
Pourcentage de pureté 94%