Learn More
1,2,4,5-tetrabromobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13448528 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13448528 100 g Flacon en verre 100g
10327511 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13448528 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 352401000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 636-28-2 | C6H2Br4 | 393.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 636-28-2
Formule moléculaire C6H2Br4
Poids moléculaire (g/mol) 393.70
Numéro MDL MFCD00000063
Clé InChI QCKHVNQHBOGZER-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 12486
Nom IUPAC 1,2,4,5-tétrabromobenzène
SMILES BrC1=CC(Br)=C(Br)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 177.0°C to 182.0°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H2Br4
Quantité 100 g
Synonyme benzene, 1,2,4,5-tetrabromo, 2,3,5,6-tetrabromobenzene, unii-m25dk66lcz, m25dk66lcz, pubchem4448, 1,4,5-tetrabromobenzene, 2,5,6-tetrabromobenzene, acmc-1b6z1, benzene,2,4,5-tetrabromo, benzene,1,2,4,5-tetrabromo
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 393.7
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou aiguilles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.