Learn More
1,2,4,5-Tétrabromobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,4,5-Tetrabromobenzene |
| CAS | 636-28-2 |
| Formule moléculaire | C6 H2 Br4 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 1,2,4,5-Tetrabromobenzene, Benzene','1,2,4,5-tetrabromo-, 1,2,4,5-Tetrabromobenzene, 2,3,5,6-Tetrabromobenzene, NSC 27002 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H2Br4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H |
| SMILES | Brc1cc(Br)c(Br)cc1Br |
| Nom IUPAC | 1,2,4,5-tétrabromobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 393.7 |
| Poids de la formule | 389.689 |