Learn More
1,2,4,5-Tétrabromobenzène, TRC
Code produit 30418341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418341 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418341 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29110025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
CAS 636-28-2
Formule moléculaire C6 H2 Br4
Quantité 25 g
Synonyme 1,2,4,5-Tetrabromobenzene, Benzene','1,2,4,5-tetrabromo-, 1,2,4,5-Tetrabromobenzene, 2,3,5,6-Tetrabromobenzene, NSC 27002
Formule InChI InChI=1S/C6H2Br4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
SMILES Brc1cc(Br)c(Br)cc1Br
Nom IUPAC 1,2,4,5-tétrabromobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 393.7
Poids de la formule 389.689