Learn More
1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene, TRC
Code produit 30138648
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138648 5 g 5g
30133120 25 g 25g
17924185 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138648 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2915505G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117-18-0
Formule moléculaire C6 H Cl4 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 260.89
Synonyme 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene, 1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,3,5,6-tetrachlorobenzene, 2,3,5,6-Tetrachloro-1-nitrobenzene, Chipman 3142, Folosan, Folosan DB 905, Fusarex, Myfusan, NSC 10235, Napotate, Nebulin, TCNB, TCNB (pesticide), Tecnazen, Tecnazene, Tetrachloronitrobenzene
Nom IUPAC 1,2,4,5-tetrachloro-3-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
Poids de la formule 258.8761
Pourcentage de pureté >95%