Learn More
1,2,4,5-tétrachlorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494240 50 g 50g
11484240 10 g 10g
11426867 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494240 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14318.18
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 95-94-3 | C6H2Cl4 | 215.882 g/mol
It finds its application as a high melting diluent in the eutectic crystallization of pseudo binary systems of polyethylene and high melting diluents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme diluant de fusion élevé dans la cristallisation eutectique de systèmes pseudo-binaires du PE et de diluants de fusion élevés.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. La solubilité dans le toluène est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-94-3
Formule moléculaire C6H2Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 215.882
Numéro MDL MFCD00000549
Clé InChI JHBKHLUZVFWLAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-tetrachlorobenzene, benzene, 1,2,4,5-tetrachloro, benzene tetrachloride, rcra waste number u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol, unii-5n27529kgh, ccris 766, benzene, tetrachloro, rcra waste no. u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol russian
CID PubChem 7270
ChEBI CHEBI:36697
Nom IUPAC 1,2,4,5-tétrachlorobenzène
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Point de fusion 138°C to 142°C
Densité 1.86
Quantité 50 g
Odeur Unpleasant
Numéro UN UN3077
Beilstein 1618315
Point d’ébullition 245°C
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Solubility in toluene is almost transparent.
Poids de la formule 215.89
Pourcentage de pureté 98%