Learn More
1,2,4,5-Tétrachlorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10794461 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10794461 5 g Flacon en verre 5g
10730775 250 g Flacon en verre 250g
10521601 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10794461 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157780050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.85€
    15.65€ / 5g
    Économisez 2.20€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 95-94-3 | C6H2Cl4 | 215.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 95-94-3
Formule moléculaire C6H2Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 215.89
Numéro MDL MFCD00000549
Clé InChI JHBKHLUZVFWLAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-tetrachlorobenzene, benzene, 1,2,4,5-tetrachloro, benzene tetrachloride, rcra waste number u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol, unii-5n27529kgh, ccris 766, benzene, tetrachloro, rcra waste no. u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol russian
CID PubChem 7270
ChEBI CHEBI:36697
Nom IUPAC 1,2,4,5-tétrachlorobenzène
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Point de fusion 139°C to 142°C
% min. CAS 97.5
Couleur Gris à rose
% max. CAS 100.0
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Solide cristallin
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire C6H2Cl4
Beilstein 05, 205
Point d’ébullition 240°C to 246°C
Poids de la formule 215.89
Pourcentage de pureté 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.