Learn More
1,2,4,5-Tétrachlorobenzène, TRC
Code produit 30180246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180246 10 g 10g
30179928 50 g 50g
30179735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180246 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29128510G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-94-3
Formule moléculaire C6 H2 Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 215.89
Synonyme Benzene, 1,2,4,5-tetrachloro-, 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene, NSC 27003, s-Tetrachlorobenzene
Nom IUPAC 1,2,4,5-tétrachlorobenzène
SMILES Clc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
Poids de la formule 213.8911