Learn More
1,2,4,5-Tétrafluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483408
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11483408 25 g -
11473408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17815.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 327-54-8 | C6H2F4 | 150.076 g/mol
It is employed as intermediate in organic synthesis. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire en synthèse organique. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 327-54-8
Formule moléculaire C6H2F4
Poids moléculaire (g/mol) 150.076
Numéro MDL MFCD00000307
Clé InChI SDXUIOOHCIQXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluorobenzene, pubchem1063, acmc-209hvc, 1,4,5-tetrafluorobenzene, 2,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl, ksc496i2b, benzene,2,4,5-tetrafluoro, 1,2,4,5-tetrafluoro-benzene
CID PubChem 9474
Nom IUPAC 1,2,4,5-Tétrafluorobenzène
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Tetrafluorobenzene
Point de fusion 3°C to 5°C
Densité 1.43
Point d’ébullition 90°C
Point d’éclair 16°C (60°F)
Indice de réfraction 1.407
Quantité 25 g
Numéro UN UN2387
Beilstein 1909052
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 150.07
Pourcentage de pureté 99%