Learn More
1,2,4,5-Tétrafluorobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,4,5-Tetrafluorobenzene |
| CAS | 327-54-8 |
| Formule moléculaire | C6H2F4 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2,3,5,6-Tetrafluorobenzene, NSC 10249, p-Tetrafluorobenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H2F4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H |
| SMILES | Fc1cc(F)c(F)cc1F |
| Nom IUPAC | 1,2,4,5-tétrafluorobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.07 |
| Poids de la formule | 150.0093 |