Learn More
1,2,4,5-tetrakis(bromométhyl)benzène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10252382 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10252382 25 g Flacon en verre 25g
10755103 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10252382 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370920250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 15442-91-8 | C10H10Br4 | 449.79 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15442-91-8
Formule moléculaire C10H10Br4
Poids moléculaire (g/mol) 449.79
Numéro MDL MFCD00009664
Clé InChI UTXIKCCNBUIWPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl benzene, 1,2,4,5-tetra bromomethyl benzene, 1,2,4,5-tetrakis-bromomethyl-benzene, benzene, 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl, 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl-benzene, ksc182m6b, alpha,alpha',alpha,alpha'-tetrabromodurene, 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl benzene 5g
CID PubChem 284971
Nom IUPAC 1,2,4,5-tétrakis(bromométhyl)benzène
SMILES C1=C(C(=CC(=C1CBr)CBr)CBr)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 156°C to 162°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H2(CH2Br)4
Quantité 25 g
Beilstein 05, IV, 1080
Poids de la formule 449.79
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.