Learn More
1,2,4,5-tetrakis(bromométhyl)benzène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10755103 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10755103 5 g Flacon en verre 5g
10252382 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10755103 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 370920050
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 15442-91-8 | C10H10Br4 | 449.79 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15442-91-8
Formule moléculaire C10H10Br4
Poids moléculaire (g/mol) 449.79
Numéro MDL MFCD00009664
Clé InChI UTXIKCCNBUIWPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl benzene, 1,2,4,5-tetra bromomethyl benzene, 1,2,4,5-tetrakis-bromomethyl-benzene, benzene, 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl, 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl-benzene, ksc182m6b, alpha,alpha',alpha,alpha'-tetrabromodurene, 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl benzene 5g
CID PubChem 284971
Nom IUPAC 1,2,4,5-tétrakis(bromométhyl)benzène
SMILES C1=C(C(=CC(=C1CBr)CBr)CBr)CBr
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 156°C to 162°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H2(CH2Br)4
Quantité 5 g
Beilstein 05, IV, 1080
Poids de la formule 449.79
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.