Learn More
1,2,4,5-Tétrakis (Bromométhyl)Benzène, TRC
Code produit 30136474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136474 500 mg 500mg
30133928 100 mg 100mg
30005035 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136474 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT298568500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15442-91-8
Formule moléculaire C10 H10 Br4
Poids moléculaire (g/mol) 449.8
Synonyme Tetrabromodurene
Nom IUPAC 1,2,4,5-tétrakis (bromométhyl)benzène
SMILES BrCc1cc(CBr)c(CBr)cc1CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H10Br4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-2H,3-6H2
Poids de la formule 445.7516