Learn More
1,2,4,5-tétraméthylbenzène, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene |
| Point de fusion | 78.0°C to 82.0°C |
| Point d’ébullition | 196.0°C to 197.0°C |
| Point d’éclair | 73°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% min. (GC) |
| Formule linéaire | C6H2(CH3)4 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 05,431 |
| Merck Index | 15,3515 |
| Afficher plus |