Learn More
1,2,4,5-tétraméthylbenzène, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351607 100 g 100g
11361607 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04493.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95-93-2 | C10H14 | 134.222 g/mol
1,2,4,5-Tetramethylbenzene is the precursor to pyromellitic dianhydride, which is used for manufacturing curing agents, adhesives, coating materials. It is used in the manufacture of some raw materials for engineering plastics (polyimides) and cross-linking agent for alkyd resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2,4,5-tétraméthylbenzène est le précurseur du dianhydride pyromellitique, qui est utilisé pour la fabrication d’agents de durcissement, d’adhésifs et de matériaux de revêtement. Il est utilisé dans la fabrication de certaines matières premières pour les plastiques techniques (polyimides) et sert d’agent de réticulation pour les résines alkydes.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, le benzène et l’acétone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-93-2
Formule moléculaire C10H14
Poids moléculaire (g/mol) 134.222
Numéro MDL MFCD00008528
Clé InChI SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme durene, durol, benzene, 1,2,4,5-tetramethyl, unii-181426cfyb, p-xylene, 2,5-dimethyl, dsstox_cid_9124, dsstox_rid_78675, dsstox_gsid_29124, duren
CID PubChem 7269
ChEBI CHEBI:38978
Nom IUPAC 1,2,4,5-Tétraméthylbenzène
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Point de fusion 77°C to 80°C
Point d’ébullition 191°C to 193°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 1903393
Merck Index 14,3468
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,benzene,and acetone. Insoluble in water.
Poids de la formule 134.22
Pourcentage de pureté ≥97%