Learn More
1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanone, TRC
Code produit 30454632
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30454632 100 mg 100mg
30452584 50 mg 50mg
30454315 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30454632 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT895800100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15485-66-2
Formule moléculaire C15H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 274.26
Nom IUPAC 2-(4-methoxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone
SMILES COc1ccc(CC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanone
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H14O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)6-12(17)15-13(18)7-10(16)8-14(15)19/h2-5,7-8,16,18-19H,6H2,1H3
Poids de la formule 274.0841