Learn More
1-(2,4,6-Triisopropylbenzènesulfonyl)imidazole, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl)imidazole |
| Point de fusion | 118°C to 122°C |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 334.48 |
| Pourcentage de pureté | 98% |