Learn More
1-(2,4,6-Triisopropylphénylsulfonyl)-1,2,4-triazole, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl)-1,2,4-triazole |
| Point de fusion | 110°C to 112°C |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 335.47 |
| Pourcentage de pureté | 98% |