Learn More
Ester 1,4-bis(2-éthylhexyle) de l'acide 1,2,4-benzènetricarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, 1,4-bis(2-ethylhexyl) ester |
| CAS | 63468-10-0 |
| Formule moléculaire | C25H37O6- |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H38O6/c1-5-9-11-18(7-3)16-30-24(28)20-13-14-21(22(15-20)23(26)27)25(29)31-17-19(8-4)12-10-6-2/h13-15,18-19H,5-12,16-17H2,1-4H3,(H,26,27)/p-1 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OCC(CC)CCCC)C(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2,5-bis(2-etilhexoxicarbonil)benzoato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 433.565 |
| Poids de la formule | 433.259 |