Learn More
Acide 1,2,4-benzènetricarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351877 100 g -
11341877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07359.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 528-44-9 | C9H6O6 | 210.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 528-44-9
Formule moléculaire C9H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 210.14
Numéro MDL MFCD00002470
Clé InChI ARCGXLSVLAOJQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, trimellitic acid, 1,2,4-tricarboxybenzene, 4-carboxyphthalic acid, 1,3,4-benzenetricarboxylic acid, 1,4,5-benzenetricarboxylic acid, 1,2,4-benzenetricarboxylicacid, unii-7nvy29mq5f, 7nvy29mq5f, dsstox_cid_1487
CID PubChem 10708
ChEBI CHEBI:166055
Nom IUPAC Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(O)=O)C(=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid
Point de fusion ∽231°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 2214815
Merck Index 14,9702
Poids de la formule 210.14
Pourcentage de pureté 98%