Learn More
Anhydride 1,2,4-benzènetricarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474240 1 kg 1kg
11416176 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474240 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23003.A1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 552-30-7 | C9H4O5 | 192.126 g/mol
1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride is used to produce good heat-proof, weather-proof and solvent-proof trimellitate plasticizers, to synthesize polyester resins, curing agent of epoxy resins, heat-proof insulated laminas, heat-proof varnishes, stabilizers, dyestuffs, pigments, surfactants. TMA can also be used as accelerant for vulcanization, treating agent of fiber and flocculant of film. It has wide application to high class aerooil, impregnating oil for power capacitors, adhesives for granules, instant adhesives, sizing agents, antismoke agents, dyestuffs, printing inks, medicines and farm chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride 1,2,4-benzènetricarboxylique est utilisé pour produire de bons plastifiants trimellitate résistants à la chaleur, aux intempéries et aux solvants, pour synthétiser des résines polyester, des agents de durcissement de résines époxy, des laminés isolés thermiquement, des vernis résistants à la chaleur, des stabilisants, des colorants, des pigments, des surfactants. Le TMA peut également être utilisé comme accélérateur pour la vulcanisation, l’agent de traitement de la fibre et le floculant du film. Il a une large application pour les huiles aérosols de haute qualité, les huiles d’imprégnation pour condensateurs de puissance, les adhésifs pour granulés, les adhésifs instantanés, les agents de collage, les agents antifumée, les colorants, les encres d’impression, les médicaments et les produits chimiques agricoles.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau. Soluble dans l’éthanol, l’acétone et la plupart des autres solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants, les bases, l’eau / l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-30-7
Formule moléculaire C9H4O5
Poids moléculaire (g/mol) 192.126
Numéro MDL MFCD00005925
Clé InChI SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimellitic anhydride, 1,2,4-benzenetricarboxylic anhydride, anhydrotrimellic acid, trimellitic acid anhydride, 4-carboxyphthalic anhydride, tman, anhydrotrimellitic acid, trimellic acid anhydride, 1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid, trimellitic acid 1,2-anhydride
CID PubChem 11089
ChEBI CHEBI:53050
Nom IUPAC Acide 1,3-dioxo-2 -benzofurane-5 -carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C(=O)OC2=O
Specifica
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride
Point de fusion 165°C to 169°C
Densité 1.54
Point d’ébullition 240°C to 245°C (14 mmHg)
Point d’éclair 227°C (440°F)
Quantité 1 kg
Beilstein 9394
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,9703
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water. Soluble in ethanol,acetone,and most other organic solvents.
Poids de la formule 192.13
Pourcentage de pureté 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consigli di prudenza
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimellitic anhydride
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.