Learn More
1,2,4-Benzénétriol, TRC
Code produit 30006442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
10mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006442 1 g 1g
30005567 5 g 5g
30007023 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006442 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1898001G
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-73-3
Formule moléculaire C6 H6 O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Synonyme 1,2,4-Benzenetriol, 1,2,4-Trihydroxybenzene, 1,3,4-Benzenetriol, 1,3,4-Trihydroxybenzene, 2,5-Dihydroxyphenol, 2-Hydroxy-1,4-hydroquinone, 2-Hydroxy-p-benzohydroquinone, 2-Hydroxyhydroquinone, 4-Hydroxycatechol, HHQ, Hydroxyhydroquinone, NSC 2818
Nom IUPAC benzène-1,2,4-triol
SMILES Oc1ccc(O)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Benzenetriol
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
Poids de la formule 126.0317