Learn More
1,2,4-Benzénétriol, TRC
Code produit 30007023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
10mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007023 10 mg 10mg
30006442 1 g 1g
30005567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007023 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB18980010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-73-3
Formule moléculaire C6 H6 O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Synonyme 1,2,4-Benzenetriol, 1,2,4-Trihydroxybenzene, 1,3,4-Benzenetriol, 1,3,4-Trihydroxybenzene, 2,5-Dihydroxyphenol, 2-Hydroxy-1,4-hydroquinone, 2-Hydroxy-p-benzohydroquinone, 2-Hydroxyhydroquinone, 4-Hydroxycatechol, HHQ, Hydroxyhydroquinone, NSC 2818
Nom IUPAC benzène-1,2,4-triol
SMILES Oc1ccc(O)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Benzenetriol
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
Poids de la formule 126.0317