Learn More
1-(2,4-Bis(benzyloxy)phényl)éthanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2,4-Bis(benzyloxy)phenyl)ethanone |
| CAS | 22877-01-6 |
| Formule moléculaire | C22H20O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 1-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]ethan-1-one, 1-[2,4-Bis(benzyloxy)phenyl]ethanone, 2',4'-Bis(benzyloxy)acetophenone, 2',4'-Dibenzyloxyacetophenone, Di-O-benzylresacetophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H20O3/c1-17(23)21-13-12-20(24-15-18-8-4-2-5-9-18)14-22(21)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C=C1OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3 |
| Nom IUPAC | 1-[2,4-bis(phénylméthoxy)phényl]éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 332.39 |
| Poids de la formule | 332.1412 |