Learn More
1-[2-(4-chlorophényl)-6H-1,3-thiazin-5-yl]éthan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10577893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10577893 1 g 1g
10578083 10 g 10g
10118562 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10577893 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB05406DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 219539-29-4
Formule moléculaire C12H10ClNOS
Poids moléculaire (g/mol) 251.73
Numéro MDL MFCD00276113
Clé InChI NEKOTKLWPGNIOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl ethan-1-one, 1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl ethanone, maybridge1_001465, ethanone,1-2-4-chlorophenyl-6h-1,3-thiazin-5-yl
CID PubChem 2799112
Nom IUPAC 1-[2-(4-chlorophényl)-6H-1,3-thiazine-5-yl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CN=C(SC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[2-(4-chlorophenyl)-6H-1, 3-thiazin-5-yl]ethan-1-one
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Plage de pourcentage du dosage 97%
Poids de la formule 251.74
Pourcentage de pureté 97%