Learn More
1-(2,4-Dichlorobenzoyl)-1H-benzotriazole, TRC
Code produit 30394299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394299 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394299 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI937560250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2,4-Dichlorobenzoyl)-1H-benzotriazole
CAS 200626-61-5
Formule moléculaire C13H7Cl2N3O
Quantité 250 mg
Synonyme 1H-Benzotriazol-1-yl(2,4-dichlorophenyl)-methanone, ITSA-1
Formule InChI InChI=1S/C13H7Cl2N3O/c14-8-5-6-9(10(15)7-8)13(19)18-12-4-2-1-3-11(12)16-17-18/h1-7H
SMILES Clc1ccc(C(=O)n2nnc3ccccc23)c(Cl)c1
Poids moléculaire (g/mol) 292.12
Poids de la formule 290.9966