Learn More
1-(2',4'-Difluorophényl)éthylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2',4'-Difluorophenyl)ethylamine |
| CAS | 603951-43-5 |
| Formule moléculaire | C8 H9 F2 N |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9F2N/c1-5(11)7-3-2-6(9)4-8(7)10/h2-5H,11H2,1H3 |
| SMILES | CC(N)c1ccc(F)cc1F |
| Nom IUPAC | 1-(2,4-difluorophényl)éthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 157.16 |
| Poids de la formule | 157.0703 |