Learn More
1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31447806
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31447806 5 g
31445955 100 g
31442834 25 g
31434616 10 g
31438148 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31447806 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD116215g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one
CAS 85068-30-0
Formule moléculaire C9H8F2O
Numéro MDL MFCD00015507
Quantité 5 g
SMILES CCC(C1=CC=C(F)C=C1F)=O
Poids moléculaire (g/mol) 170.16
Pourcentage de pureté 98%