Learn More
1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethanone, 95%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethanone |
| CAS | 10139-84-1 |
| Formule moléculaire | C9H10O3 |
| Numéro MDL | MFCD00010817 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | CC(C1=CC=C(O)C(C)=C1O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.17 |
| Pourcentage de pureté | 95% |