Learn More
1-(2,4-Dihydroxyphényl)-1-hexanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)hexan-1-one |
| CAS | 3144-54-5 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C12 H16 O3 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-1-hexanone, 1-Hexanone, 1-(2,4-dihydroxyphenyl)-, Hexanophenone, 2',4'-dihydroxy- (6CI,8CI), 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-1-hexanone, 2',4'-Dihydroxycaprophenone, 2',4'-Dihydroxyhexanophenone, 4-Caproylresorcinol, 4-Hexanoylresorcinol, NSC 163332, 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)h |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-4-5-11(14)10-7-6-9(13)8-12(10)15/h6-8,13,15H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCC(=O)c1ccc(O)cc1O |
| Nom IUPAC | 1-(2,4-dihydroxyphényl)héxan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.254 |
| Afficher plus |