Learn More
1-(2,4-diméthylphényl)pipérazine, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10581381 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10581381 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10581381 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 136940050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2, 4-Dimethylphenyl)piperazine
Note relative au nom 99%
CAS 1013-76-9
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H18N2
Indice de réfraction 1.5530 to 1.555
Numéro MDL MFCD00023127
Quantité 5 g
Synonyme 1-2,4-dimethylphenyl piperazine, 1-2,4-xylyl piperazine, piperazine, 1-2,4-dimethylphenyl, 2,4-dimethylphenyl piperazine, 1-2,4-dimethylphenyl piperazin, pubchem8588, akos bb-5739, timtec-bb sbb003650, 4-dimethylphenyl piperazine, acmc-2097uz
Clé InChI RUIMBVCRNZHCRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N2CCNCC2)C
Nom IUPAC 1-(2,4-diméthylphényl)pipérazine
Poids moléculaire (g/mol) 190.29
CID PubChem 70544
Poids de la formule 190.29
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(2,4-Dimethylphenyl)piperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement