Learn More
1-[2-(4-Morpholinyl)ethyl]pipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15437887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437887 5 g 5g
15427887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50688.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4892-89-1
Formule moléculaire C10H21N3O
Poids moléculaire (g/mol) 199.298
Numéro MDL MFCD00191217
Clé InChI SAJZEJMFAWZNCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-piperazin-1-yl-ethyl-morpholine, 4-2-piperazin-1-yl ethyl morpholine, 4-2-piperazin-1-ylethyl morpholine, 1-2-morpholin-4-yl-ethyl-piperazine, 1-2-morpholinoethyl-piperazine, 1-2-morpholin-4-yl ethyl piperazine, morpholine, 4-2-1-piperazinyl ethyl, 1-2-morpholinoethyl piperazine, 4-2-1-piperazinyl ethyl morpholine
CID PubChem 2734640
Nom IUPAC 4-(2-pipérazine-1-yléthyl)morpholine
SMILES C1CN(CCN1)CCN2CCOCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[2-(4-Morpholinyl)ethyl]piperazine
Point de fusion 36°C to 38°C
Point d’ébullition 106°C to 107°C (0.2 mmHg)
Quantité 5 g
Poids de la formule 199.3
Pourcentage de pureté 97%