Learn More
Dichlorhydrate de 1,2,4-triaminobenzène, 96 %
Code produit 11423358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423358 25 g 25g
11413358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11423358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17758.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique, conserver à l’écart de l’humidité. Stocker dans un récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-47-4
Formule moléculaire C6H11Cl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 196.08
Numéro MDL MFCD00016619
Clé InChI RKMFFOLUBJFMBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,4-benzenetriamine dihydrochloride, 1,2,4-triaminobenzene dihydrochloride, benzene-1,2,4-triamine dihydrochloride, 1,2,4-benzenetriamine, dihydrochloride, benzene-1,2,4-triyltriamine dihydrochloride, 1,2,4-benzenetriamine, hydrochloride 1:2, benzene-1,2,4-triamine, chloride, chloride, benzol-1,2,4-triamindihydrochlorid, 1,2,4-benzenetriaminedihydrochloride, acmc-1bb7p
CID PubChem 94179
Nom IUPAC dihydrogen benzene-1,2,4-triamine dichloride
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(N)C(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Triaminobenzene dihydrochloride
Point de fusion ∼290°C (decomposition)
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 196.08
Pourcentage de pureté 96%