Learn More
1,2,4-Dihydrochlorure de triaminobenzène, TRC
Code produit 30455962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455962 500 mg 500mg
30449079 100 mg 100mg
30454244 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30455962 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT895865500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-47-4
Formule moléculaire C6H9N3 . 2(HCl)
Poids moléculaire (g/mol) 196.07
Synonyme 1,2,4-Triamino-Benzene 2HCl
Nom IUPAC benzène-1,2,4-triamine ; Dihydrochlorure
SMILES Cl.Cl.Nc1ccc(N)c(N)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Triaminobenzene Dihydrochloride
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H9N3.2ClH/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4;;/h1-3H,7-9H2;2*1H
Poids de la formule 195.033