Learn More
1,2,4-triazin-3-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10479644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10479644 5 g 5g
10352003 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10479644 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur AC14623DE
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-99-6
Formule moléculaire C3H4N4
Poids moléculaire (g/mol) 96.093
Clé InChI MJIWQHRXSLOUJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-1,2,4-triazine, as-triazine, 3-amino, 3-amino-as-triazine, 1,2,4-triazin-3-ylamine, 1,2,4-triazine-3-ylamine, 1,2,4 triazin-3-ylamine, zlchem 1277, 1,2,4-triazine-3-amine, 3-amino-1,2,4,-triazine
CID PubChem 70715
Nom IUPAC 1,2,4-triazine-3-amine
SMILES C1=CN=NC(=N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2, 4-Triazin-3-amine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 96.09