Learn More
1,2,4-Triazin-3-amine, TRC
Code produit 30453618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453618 100 mg -
30450631 10 mg 10mg
30451446 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30453618 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT795263100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-99-6
Formule moléculaire C3H4N4
Poids moléculaire (g/mol) 96.09
Synonyme 3-Amino-1,2,4-triazine, 3-Amino-as-triazine, NSC 203233, [1,2,4]Triazin-3-ylamine
Nom IUPAC 4H-1,2,4-triazin-3-imine
SMILES N=C1NC=CN=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Triazin-3-amine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H4N4/c4-3-5-1-2-6-7-3/h1-2H,(H2,4,5,7)
Poids de la formule 96.0436