Learn More
1,2,4-Triazine (>90 %), TRC
Code produit 30411610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411610 50 mg -
30411108 250 mg 250mg
30410823 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30411610 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29038050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 290-38-0
Formule moléculaire C3H3N3
Poids moléculaire (g/mol) 81.08
Synonyme 1,2,5-Triazine, as-Triazine
Nom IUPAC 1,2,4-triazine
SMILES c1cnncn1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Triazine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H3N3/c1-2-5-6-3-4-1/h1-3H
Poids de la formule 81.0327