Learn More
1,2,4-Triazol-4-amine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-1,2,4-triazole |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2 |
| Poids de la formule | 84.0436 |
| Pourcentage de pureté | >95% |