Learn More
1,2,4-Triazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484673 100 g 100g
11474673 25 g 25g
11494673 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484673 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11597.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 288-88-0 | C2H3N3 | 69.067 g/mol
1,2,4-Triazole is widely used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It acts as an anti-scaling agent and antifungal compound. It is widely used in antifungals such as fluconazole anditraconazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2,4-triazole est largement utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques. Il agit en tant qu’agent anti-détartrage et composé antifongique. Il est largement utilisé dans les antifongiques tels que le fluconazole anditraconazole.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-88-0
Formule moléculaire C2H3N3
Poids moléculaire (g/mol) 69.067
Numéro MDL MFCD00005228
Clé InChI NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
CID PubChem 9257
ChEBI CHEBI:35550
Nom IUPAC 1H-1,2,4-triazole
SMILES C1=NC=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Triazole
Point de fusion 118°C to 122°C
Point d’ébullition 260°C
Point d’éclair 158°C (316°F)
Quantité 100 g
Beilstein 104767
Merck Index 14,9605
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 69.07
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,4-Triazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-1,2,4-Triazole