Learn More
1,2,4-triazole, dérivé de sodium, 90 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10341004 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10341004 10 g Flacon en verre 10g
10173820 50 g Flacon en verre 50g
10091881 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10341004 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 188990100
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 41253-21-8 | C2H2N3Na | 91.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41253-21-8
Formule moléculaire C2H2N3Na
Poids moléculaire (g/mol) 91.05
Numéro MDL MFCD00044437
Clé InChI NVMNEWNGLGACBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium 1,2,4-triazol-1-ide, 1,2,4-triazolylsodium, 1,2,4-triazole sodium derivative, 1,2,4-triazole sodium salt, sodium 1,2,4-triazolide, 1h-1,2,4-triazole, sodium salt, sodium 1h-1,2,4-triazolate, 1,2,4-triazole sodium, sodium 1h-1,2,4-triazolide, 1,2,4-triazole, sodium salt
CID PubChem 4649906
Nom IUPAC Sodium ; 2,4-diaza-1-azanidacyclopenta-2,4-diène
SMILES C1=NC=N[N-]1.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Triazole, sodium derivative
Note relative au nom tech., 90%
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 295°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 26, II, 7
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in most organic solvents
Poids de la formule 91.05
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,4-Triazole, sodium derivative
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.