Learn More
Sel de sodium du 1,2,4-triazole, TRC
Code produit 30454660
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454660 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454660 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT76744025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Triazole Sodium Salt
CAS 41253-21-8
Formule moléculaire C2H2N3Na
Quantité 25 g
Synonyme 1H-1,2,4-Triazole Sodium Salt, Sodium 1,2,4-triazole-4-ide, Sodium 1H-1,2,4-Triazolate, Sodium 1H-1,2,4-Triazolide, Triazole Sodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C2H2N3.Na/c1-3-2-5-4-1;/h1-2H;/q-1;+1
SMILES [Na+].c1nc[n-]n1
Nom IUPAC sodium;2,4-diaza-1-azanidacyclopenta-2,4-diène
Poids moléculaire (g/mol) 91.05
Poids de la formule 91.0146