Learn More
1,2,4-Triazole, TRC
Code produit 30455997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455997 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT767410100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1 H-1,2,4-Triazole
CAS 288-88-0
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C2 H3 N3
Quantité 100 g
Synonyme 1H-1,2,4-Triazol, 1H-1,2,4-Triazole, s-Triazole (8CI), 3,4-Diazapyrrole, 4H-1,2,4-Triazole, NSC 83128, CGA 71019, CGA 98032
Formule InChI InChI=1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
SMILES c1nc[nH]n1
Nom IUPAC 1H-1,2,4-triazole
Poids moléculaire (g/mol) 69.07
Poids de la formule 69.0327
Pourcentage de pureté >95