Learn More
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic Acid, TRC
Code produit 30455723
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30455723 100 mg -
30453995 10 mg 10mg
30451990 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30455723 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT795823100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1043903-19-0
Formule moléculaire C7H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.13
Nom IUPAC [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1ccc2ncnn2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-1-2-6-8-4-9-10(6)3-5/h1-4H,(H,11,12)
Poids de la formule 163.0382