Learn More
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15445447 1 g 1g
15455447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15445447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32694.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6952-68-7 | C6H5N3S | 151.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6952-68-7
Formule moléculaire C6H5N3S
Poids moléculaire (g/mol) 151.19
Numéro MDL MFCD03783345
Clé InChI ZQMDNIPQCWNIMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, s-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, unii-t0rly3osj5, t0rly3osj5, 2h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thione, 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, 3-mercaptotriazolo 4,3-a pyridine, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol
CID PubChem 676422
Nom IUPAC 2H,3H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thione
SMILES S=C1NN=C2C=CC=CN12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Point de fusion 209°C to 210°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 151.19
Pourcentage de pureté 96%