Learn More
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10324052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10324052 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10324052 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07000DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau [1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
CAS 6952-68-7
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H5N3S
Numéro MDL MFCD03783345
Quantité 1 g
Synonyme 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, s-triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, unii-t0rly3osj5, t0rly3osj5, 2h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3-thione, 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine-3 2h-thione, 3-mercaptotriazolo 4,3-a pyridine, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine-3-thiol
Clé InChI ZQMDNIPQCWNIMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=C1NN=C2C=CC=CN12
Nom IUPAC 2H,3H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thione
Poids moléculaire (g/mol) 151.19
CID PubChem 676422
Poids de la formule 151.19
Pourcentage de pureté 97%