Learn More
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol |
| CAS | 6952-68-7 |
| Formule moléculaire | C6H5N3S |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5N3S/c10-6-8-7-5-3-1-2-4-9(5)6/h1-4H,(H,8,10) |
| SMILES | S=C1NN=C2C=CC=CN12 |
| Nom IUPAC | 2H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.19 |
| Poids de la formule | 151.0204 |