Learn More
1,2,4-tribromobenzène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480228 25 g 25g
11470228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480228 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23778.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 615-54-3 | C6H3Br3 | 314.802 g/mol
1,2,4-tribromobenzene is used in the synthesis of hyper branched poly(p-phenylene ethynylenes). It is used as cross-linking reagent during Pd-catalyzed cross-coupling of 2,5-diiodo-4-[(2-ethylhexyl)oxy]methoxybenzene and 1,4-diethynyl-2,5-bis-(octyloxy)benzene. It is a compound commonly used in organic synthesis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2,4-tribromobenzène est utilisé dans la synthèse de poly(p-phénylène éthynylènes) hyperramifiés. Il est utilisé comme réactif de réticulation lors du couplage croisé catalysé par Pd de 2,5-diiodo-4-[(2-éthylhexyl)oxy]méthoxybenzène et de 1,4-diéthynyl-2,5-bis-(octyloxy)benzène. Il s’agit d’un composé couramment utilisé dans les réactions de synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-54-3
Formule moléculaire C6H3Br3
Poids moléculaire (g/mol) 314.802
Numéro MDL MFCD00000062
Clé InChI FWAJPSIPOULHHH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 12002
Nom IUPAC 1,2,4-tribromobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Tribromobenzene
Point de fusion 41°C to 43°C
Point d’ébullition 274°C to 276°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 1934823
Synonyme benzene, 1,2,4-tribromo, unii-eoe1kfc260, benzene,1,2,4-tribromo, eoe1kfc260, dsstox_cid_4346, dsstox_rid_77377, dsstox_gsid_24346, 1,2,4-tribomobenzene, benzene,2,4-tribromo, acmc-1bdp2
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 314.8
Pourcentage de pureté 95%