Learn More
1,2,4-Phosphorotrithioate de tributyle, TRC
Code produit 30456056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30456056 50 mg 50mg
30457355 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30456056 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT88659350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-48-8
Formule moléculaire C12 H27 O P S3
Poids moléculaire (g/mol) 314.51
Synonyme Butyl phosphorotrithioate (6CI), B 1,776, Butiphos, Butyl phosphorotrithioate ((BuS)3PO), Chemagro B 1776, DEF, DEF (defoliant), DEF 6, De-Green, Fos-Fall A, Fosfall, S,S,S-Tributyl phosphorotrithioate, S,S,S-Tributyl trithiophosphate, TBPT, TBTP, Tribufos
Nom IUPAC 1-bis(butylsulfanyl)phosphorylsulfanylbutane
SMILES CCCCSP(=O)(SCCCC)SCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tribufos
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H27OPS3/c1-4-7-10-15-14(13,16-11-8-5-2)17-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Poids de la formule 314.0962